Choline-p-toluenesulphonate 85%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium toluene-4-sulphonate, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium 4-methylbenzenesulphonate
OR18384-5G
OR18384-25G
APOSOR18384-5GEA
36.4
EUR
APOSOR18384-5G
APOSOR18384-25G
Choline-p-toluenesulphonate 85%
Choline-p-toluenesulphonate
Formula:
C₅H₁₄NO MW: 275,3644 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079051 Núm. CAS: 55357-38-5 |