Iminodiacetonitrile, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR18385-2.5KG
OR18385-500G
APOSOR18385-2.5KGEA
405
EUR
APOSOR18385-2.5KG
APOSOR18385-500G
Iminodiacetonitrile, grado técnico
Iminodiacetonitrile
Formula:
C₄H₅N₃ MW: 95,11 g/mol Pto. de fusión: 69…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001887 Núm. CAS: 628-87-5 EINECS: 211-058-3 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)