Uridina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
OR18386-250G OR18386-25G
APOSOR18386-250GEA 183 EUR
APOSOR18386-250G APOSOR18386-25G
Uridina 99%
Uridina
Formula: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244,20 g/mol
Pto. de fusión: 163…169 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006526
Núm. CAS: 58-96-8