1,4-Diacriloilpiperacina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(prop-2-en-1-one)
OR18404-25G OR18404-5G
APOSOR18404-25GEA 278 EUR
APOSOR18404-25G APOSOR18404-5G
1,4-Diacriloilpiperacina 95%
1,4-Diacriloilpiperacina
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194.23 g/mol
Pto. de fusión: 91.5…93.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077661
Núm. CAS: 6342-17-2