Bromociclopropano 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cyclopropyl bromide
OR18407-100G OR18407-25G
APOSOR18407-100GEA 0 EUR
APOSOR18407-100G APOSOR18407-25G
Bromociclopropano 99+%
Bromociclopropano
Formula: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Pto. Ebullición: 69 °C
Densidad: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –6 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001271
Núm. CAS: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
UN: 1993
ADR: 3,II