2,5-Dibromofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Dibromo-4-hydroxybenzene
OR18409-1G OR18409-5G OR18409-10G
APOSOR18409-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18409-1G APOSOR18409-5G APOSOR18409-10G
2,5-Dibromofenol 98%
2,5-Dibromofenol
Formula: C₆H₄Br₂O
MW: 251.91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01851373
Núm. CAS: 28165-52-8