Ácido 2-cloro-5-iodobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR18410-100G
OR18410-25G
APOSOR18410-100GEA
45.1
EUR
APOSOR18410-100G
APOSOR18410-25G
Ácido 2-cloro-5-iodobenzoico 98%
Ácido 2-cloro-5-iodobenzoico
Formula:
C₇H₄ClIO₂ MW: 282,46 g/mol Pto. de fusión: 156…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079731 Núm. CAS: 19094-56-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...