3-Cloro-4-iodotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18412-100G OR18412-25G
APOSOR18412-100GEA 224 EUR
APOSOR18412-100G APOSOR18412-25G
3-Cloro-4-iodotolueno 98%
3-Cloro-4-iodotolueno
Formula: C₇H₆ClI
Pto. Ebullición: 140 °C/22mmHg
Densidad: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00079734
Núm. CAS: 116632-42-9