(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR18417-1G OR18417-5G OR18417-10G
APOSOR18417-1GEA 23.2 EUR
APOSOR18417-1G APOSOR18417-5G APOSOR18417-10G
(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796610
Núm. CAS: 135324-85-5
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II