3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18424-1G OR18424-5G
APOSOR18424-1GEA 75.4 EUR
APOSOR18424-1G APOSOR18424-5G
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇IN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781537
Núm. CAS: 885522-63-4