3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18425-1G OR18425-250MG
APOSOR18425-1GEA 62.5 EUR
APOSOR18425-1G APOSOR18425-250MG
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇IN₂
MW: 258,0600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781621
Núm. CAS: 885518-92-3