2-Amino-N-methylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1843-25G OR1843-100G
APOSOR1843-25GEA 89.9 EUR
APOSOR1843-25G APOSOR1843-100G
2-Amino-N-methylbenzamide
2-Amino-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₁₀N₂O
Pto. de fusión: 75…76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00060602
Núm. CAS: 4141-08-6