Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
OR18540-1G OR18540-5G OR18540-10G
APOSOR18540-1GEA 27.7 EUR
APOSOR18540-1G APOSOR18540-5G APOSOR18540-10G
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Formula: C₇H₇NO₄S
MW: 201,20 g/mol
Pto. de fusión: 102…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12828669
Núm. CAS: 2976-34-3