1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1855-1G OR1855-5G
APOSOR1855-1GEA 29 EUR
APOSOR1855-1G APOSOR1855-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₆H₈N₂O
Pto. Ebullición: 72 °C/1,8mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02090888
Núm. CAS: 304903-10-4