Ethyl-2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18551-1G OR18551-500MG OR18551-5G
APOSOR18551-1GEA 232 EUR
APOSOR18551-1G APOSOR18551-500MG APOSOR18551-5G
Ethyl-2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Ethyl-2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂S
Pto. de fusión: 135…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02679242
Núm. CAS: 175599-83-4