2,3-Dimetoxibencilamina, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine
OR18556-25G OR18556-5G
APOSOR18556-25GEA 136 EUR
APOSOR18556-25G APOSOR18556-5G
2,3-Dimetoxibencilamina, grado técnico
2,3-Dimetoxibencilamina
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Pto. Ebullición: 137 °C/11mmHg
Densidad: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052392
Núm. CAS: 4393-09-3
EINECS: 224-515-7