5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18558-1G OR18558-5G OR18558-10G
APOSOR18558-1GEA 0 EUR
APOSOR18558-1G APOSOR18558-5G APOSOR18558-10G
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Formula: C₆H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09031418
Núm. CAS: 914358-73-9