1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde
OR1856-1G OR1856-250MG OR1856-5G
APOSOR1856-1GEA 24.8 EUR
APOSOR1856-1G APOSOR1856-250MG APOSOR1856-5G
1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00228045
Núm. CAS: 3314-30-5