1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18562-1G OR18562-5G
APOSOR18562-1GEA 0 EUR
APOSOR18562-1G APOSOR18562-5G
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₂
Pto. de fusión: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092325
Núm. CAS: 574-96-9