N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR18574-25G
OR18574-5G
OR18574-1G
APOSOR18574-25GEA
183
EUR
APOSOR18574-25G
APOSOR18574-5G
APOSOR18574-1G
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
Formula:
C₁₃H₁₁NO₂ Pto. de fusión: 118…123 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002111 Núm. CAS: 304-88-1 EINECS: 206-158-9 |