1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR18577-100MG OR18577-250MG OR18577-1G
APOSOR18577-100MGEA 77 EUR
APOSOR18577-100MG APOSOR18577-250MG APOSOR18577-1G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formula: C₅H₉BN₂O₂
MW: 139,9482 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD13195678
Núm. CAS: 1204333-57-2