5-(Pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR18583-1G OR18583-250MG OR18583-500MG
APOSOR18583-1GEA 243 EUR
APOSOR18583-1G APOSOR18583-250MG APOSOR18583-500MG
5-(Pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-amine
5-(Pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formula: C₇H₆N₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864898
Núm. CAS: 73631-18-2