(Bromomethyl)cyclopentane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18584-1G OR18584-5G OR18584-25G
APOSOR18584-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18584-1G APOSOR18584-5G APOSOR18584-25G
(Bromomethyl)cyclopentane 97%
(Bromomethyl)cyclopentane
Formula: C₆H₁₁Br
Pto. Ebullición: 44 °C
Densidad: 1,271 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263483
Núm. CAS: 3814-30-0
UN: 1993
ADR: 3,III