2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: alpha-(Aminomethyl)-2,5-dimethoxybenzyl alcohol
OR18586-1G OR18586-100MG OR18586-250MG OR18586-500MG OR18586-2.5G OR18586-5G
APOSOR18586-1GEA 258 EUR
APOSOR18586-1G APOSOR18586-100MG APOSOR18586-250MG APOSOR18586-500MG APOSOR18586-2.5G APOSOR18586-5G
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
Formula: C₁₀H₁₅NO₃
MW: 197,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701227
Núm. CAS: 3600-87-1
UN: 1759
ADR: 8,III