1,3-Diaminopropan-2-ol, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR1859-25G
OR1859-100G
APOSOR1859-25GEA
21.9
EUR
APOSOR1859-25G
APOSOR1859-100G
1,3-Diaminopropan-2-ol, grado técnico
1,3-Diaminopropan-2-ol
Formula:
C₃H₁₀N₂O Pto. Ebullición: 235 °C Pto. de fusión: 40…45 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008142 Núm. CAS: 616-29-5 EINECS: 210-474-2 |