5-Bromo-m-toluonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-methylbenzonitrile
OR18596-5G
APOSOR18596-5GEA 81.2 EUR
APOSOR18596-5G
5-Bromo-m-toluonitrile
5-Bromo-m-toluonitrile
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196,0400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061970
Núm. CAS: 124289-21-0