5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile
OR18600-100G OR18600-25G
APOSOR18600-100GEA 260 EUR
APOSOR18600-100G APOSOR18600-25G
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
Formula: C6H2ClN3O2
MW: 183,5520 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657552
Núm. CAS: 181123-11-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III