5-Amino-2-nitropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18602-5G OR18602-1G OR18602-250MG
APOSOR18602-5GEA 205 EUR
APOSOR18602-5G APOSOR18602-1G APOSOR18602-250MG
5-Amino-2-nitropyridine 95%
5-Amino-2-nitropyridine
Formula: C₅H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646117
Núm. CAS: 14916-65-5