6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18603-100MG OR18603-500MG
APOSOR18603-100MGEA 39.3 EUR
APOSOR18603-100MG APOSOR18603-500MG
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09878690
Núm. CAS: 800402-07-7