2-Ethynylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18606-25G OR18606-10G
APOSOR18606-25GEA 200 EUR
APOSOR18606-25G APOSOR18606-10G
2-Ethynylpyridine 98%
2-Ethynylpyridine
Formula: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Pto. Ebullición: 77…78 °C/14mmHg
Densidad: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041598
Núm. CAS: 1945-84-2