4,4-Dimetilciclohexanona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4-Dimethylcyclohexan-1-one
OR18607-100G OR18607-25G OR18607-5G
APOSOR18607-100GEA 253 EUR
APOSOR18607-100G APOSOR18607-25G APOSOR18607-5G
4,4-Dimetilciclohexanona 98%
4,4-Dimetilciclohexanona
Formula: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Pto. de fusión: 41…45 °C
Densidad: 0,893 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234965
Núm. CAS: 4255-62-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III