Oxypurinol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18615-1G OR18615-5G OR18615-250MG
APOSOR18615-1GEA 59.6 EUR
APOSOR18615-1G APOSOR18615-5G APOSOR18615-250MG
Oxypurinol 95%
Oxypurinol
Formula: C₅H₄N₄O₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047205
Núm. CAS: 2465-59-0
EINECS: 219-570-9