3-tert-Butylisoxazole-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18617-1G OR18617-5G OR18617-10G
APOSOR18617-1GEA 23.2 EUR
APOSOR18617-1G APOSOR18617-5G APOSOR18617-10G
3-tert-Butylisoxazole-5-amine
3-tert-Butylisoxazole-5-amine
Formula: C₇H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05266697
Núm. CAS: 59669-59-9