2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2,2-Bipyridine)-5-carboxylic acid
OR18622-100MG OR18622-250MG
APOSOR18622-100MGEA 40.6 EUR
APOSOR18622-100MG APOSOR18622-250MG
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈N₂O₂
MW: 200,2 g/mol
Pto. de fusión: 196…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234850
Núm. CAS: 1970-80-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III