3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18624-1G OR18624-5G
APOSOR18624-1GEA 62.5 EUR
APOSOR18624-1G APOSOR18624-5G
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid 97%
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid
Formula: C4H2BrNO3
MW: 191,9676 g/mol
Pto. de fusión: 170…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368611
Núm. CAS: 6567-35-7