Carbazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1866-25G OR1866-100G
APOSOR1866-25GEA 48 EUR
APOSOR1866-25G APOSOR1866-100G
Carbazol 98%
Carbazole
Formula: C₁₂H₉N
Pto. Ebullición: 355 °C
Pto. de fusión: 240…246 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004960
Núm. CAS: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III