2,5-Dihidroxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1868-25G OR1868-100G OR1868-10G
APOSOR1868-25GEA 72.5 EUR
APOSOR1868-25G APOSOR1868-100G APOSOR1868-10G
2,5-Dihidroxibenzaldehído 98%
2,5-Dihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Pto. de fusión: 97…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003333
Núm. CAS: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6