Ácido 4-clorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido p-clorobenzoico
OR1870-1KG OR1870-500G
APOSOR1870-1KGEA 37.7 EUR
APOSOR1870-1KG APOSOR1870-500G
Ácido 4-clorobenzoico
Ácido 4-clorobenzoico
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Pto. Ebullición: 275 °C
Pto. de fusión: 238…241 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002531
Núm. CAS: 74-11-3
EINECS: 200-805-9