Ácido 2-amino-5-bromonicotinico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1871-1G OR1871-5G
APOSOR1871-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1871-1G APOSOR1871-5G
Ácido 2-amino-5-bromonicotinico 95%
Ácido 2-amino-5-bromonicotinico
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Pto. de fusión: 217…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860227
Núm. CAS: 52833-94-0