Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18721-1G OR18721-250MG
APOSOR18721-1GEA 161 EUR
APOSOR18721-1G APOSOR18721-250MG
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11112113
Núm. CAS: 7210-73-3