Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1873-100G OR1873-25G
APOSOR1873-100GEA 63.8 EUR
APOSOR1873-100G APOSOR1873-25G
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Formula: C₃H₈ClNO
Pto. de fusión: 85…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683887
Núm. CAS: 18621-18-6