Ácido (3-iodofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18733-25G OR18733-5G OR18733-1G
APOSOR18733-25GEA 178 EUR
APOSOR18733-25G APOSOR18733-5G APOSOR18733-1G
Ácido (3-iodofenil)acético 97%
Ácido (3-iodofenil)acético
Formula: (C₆H₄I)CH₂COOH
Pto. de fusión: 127…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046548
Núm. CAS: 1878-69-9