Valerofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-Fenil-1-pentanona
OR18734-500G
APOSOR18734-500GEA
65.4
EUR
APOSOR18734-500G
Valerofenona 98%
Valerofenona
Formula:
C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃ MW: 162,23 g/mol Pto. Ebullición: 105…107 °C/5mmHg Densidad: 0,988 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009480 Núm. CAS: 1009-14-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...