2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetate, 2-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR18736-1G
OR18736-250MG
APOSOR18736-1GEA
311
EUR
APOSOR18736-1G
APOSOR18736-250MG
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₅H₂₁BO₄ Pto. de fusión: 66…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12913983 Núm. CAS: 956229-86-0 |