Sulphamoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sulphamoyl Chloride
OR18738-5G
OR18738-1G
APOSOR18738-5GEA
27.7
EUR
APOSOR18738-5G
APOSOR18738-1G
Sulphamoyl chloride
Sulphamoyl chloride
Formula:
ClH₂NO₂S MW: 115,54 g/mol Pto. de fusión: 40 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD11519990 Núm. CAS: 7778-42-9 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...