Tolueno-4-sulfonamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
OR18741-500G
OR18741-100G
OR18741-1KG
APOSOR18741-500GEA
65.4
EUR
APOSOR18741-500G
APOSOR18741-100G
APOSOR18741-1KG
Tolueno-4-sulfonamida 98%
Tolueno-4-sulfonamida
Formula:
C₇H₉NO₂S Pto. Ebullición: 221 °C/10mmHg Pto. de fusión: 136…140 °C Pto. de inflamación: 202 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011692 Núm. CAS: 70-55-3 EINECS: 200-741-1 |