5-Bromo-4,6-dicloropirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1876-1G OR1876-250MG
APOSOR1876-1GEA 24.8 EUR
APOSOR1876-1G APOSOR1876-250MG
5-Bromo-4,6-dicloropirimidina
5-Bromo-4,6-dicloropirimidina
Formula: C₄HBrCl₂N₂
MW: 227,88 g/mol
Pto. de fusión: 77…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047379
Núm. CAS: 68797-61-5
EINECS: 272-305-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III