Benzyl methyl sulphone
Proveedor: Apollo Scientific
OR1877-10G OR1877-50G
APOSOR1877-10GEA 0 EUR
APOSOR1877-10G APOSOR1877-50G
Benzyl methyl sulphone
Benzyl methyl sulphone
Formula: C₈H₁₀O₂S
Pto. de fusión: 124…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025074
Núm. CAS: 3112-90-1