3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18800-25G OR18800-100G
APOSOR18800-25GEA 56.7 EUR
APOSOR18800-25G APOSOR18800-100G
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Formula: C8H7BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09836680
Núm. CAS: 188813-04-9