3-Quinolinacarbonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18815-1G OR18815-5G
APOSOR18815-1GEA 33.5 EUR
APOSOR18815-1G APOSOR18815-5G
3-Quinolinacarbonitrilo
3-Quinolinacarbonitrilo
Formula: C₁₀H₆N₂
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006766
Núm. CAS: 34846-64-5
EINECS: 252-248-6